Learn More
Tocris Bioscience™ Ebio1
Artikelnummer. 30306107
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30306107 10 mg 10 Milligramm
30306116 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30306107 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 8137/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
KCNQ2 activator
Ebio1 is an activator of KCNQ2 voltage-gated potassium channels (EC50 = 247 nM). Ebio1 activates KCNQ2 by increasing both the open probability and the conductance of the channel. Ebio1 has no effect on the voltage sensitivity of KCNQ1, KCNQ3, KCNQ4 and KCNQ5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(1,2-Dihydro-5-acenaphthylenyl)-4-fluorobenzamide
CAS 339287-36-4
Menge 10 mg
Ziel Voltage-gated Potassium Channel Activators
Summenformel C19H14FNO
Reinheit 0.98