Learn More
IBA Lifesciences EBV BMLF-1 Peptid GLCTLVAML (HLA-A*0201)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15362156 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15362156 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15362156 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 67002901
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Das BA GmbH™ EBV BMLF-1 Peptid GLCTLVAML (HLA-A*0201) ist ein Einzel-Peptid zur Stimulation humaner EBV BMLF-1(280-288)-spezifischer CD8+-T-Zellen.
  • Gefriergetrocknetes Pulver
  • Reinheitsgrad > 80 %
  • Endotoxin-frei
  • Die Peptid-Löslichkeit hängt von Aminosäuresequenz und Modifikationen ab. Für die Auflösung von Peptiden empfehlen wir Folgendes:
    • Ultraschallbehandlung erhöht die Löslichkeit.
    • 10% Essigsäure im Lösungsmittel erleichtert die Auflösung basischer Peptide.
    • 10 % Ammoniumbikarbonat erleichtert die Auflösung saurer Peptide.
    • Für Peptide mit extrem geringer Löslichkeit in wässrigen Lösungen sollten zuerst organische Lösungsmittel wie z. B. DMSO, Isopropanol, Methanol und Acetonitril verwendet werden. Sobald die Peptide vollständig gelöst sind, kann schrittweise solange Wasser hinzugefügt werden, bis die gewünschte Konzentration erreicht ist.
  • Produkt gemäß (EU) Nr. 1272/2008 [CLP] ist nicht als gefährlich eingestuft.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Empfohlen: - 25 °C bis 15 °C
Menge 1 mg