Learn More
Elma™ EC 10 Reiniger
Geeignet für die gründliche Ultraschallreinigung von medizinischen und Laborgeräten aus Edelstahl, Glas, Kunststoff und Keramik.
Marke:  Elma™ 5804400000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 25.00000kg
Artikelnummer. 10467411
  • 292.00 € / 25 Liter
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Entfernt Blut, Speichel, Proteine und Knochenreste sowie Fett, Öl, Schleif- und Polierplatten
  • Nicht geeignet für Aluminium-, Zink- oder Leichtmetalllegierungen und für Kunststoffe, die anfällig für Spannungsrissbildung sind
  • In einem geschlossenen Originalbehälter bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 30 °C lagern, geschützt vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung
  • Haltbarkeit von 5 Jahren ab Produktionsdatum
Spezifikation
Spezifikation
Reiniger EC 10
CE
Für die gründliche Ultraschallreinigung von medizinischen und zahnmedizinischen Instrumenten und Laborgeräten