Learn More
Elma™ EC 305 Reiniger, 25 kg, HDPE-Kanister
Der Elma Clean 305 ist besonders für die Reinigung von optischem Glas geeignet.
Marke: Elma™ 5811400000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 25.00000kg Transport : UN number : 1814 Chem class : 8 Pack group : III
Beschreibung
- Geeignet für die Reinigung von organischen und anorganischen Alkalifesten auf Brillen, Hochpräzisionsoptiken, Edelsteinen, Quarz, Keramik und ausgewählten Kunststoffen.
- Auch geeignet für Stahl-, Eisen- und Titanoberflächen.
- Zur Entfernung von Harz, Kitt/Leim, Kelbstoffen und Spuren von ausgewählten organischen Kunststoffen.
- Nicht geeignet für Leichtmetalle (Al, Mg), Zink- und Zinnoberflächen.
Spezifikation
Reiniger EC 305 | |
Anhang VII A, EG 648/2004, UN 1814 | |
Zur Reinigung von Glas (Optik) und medizinischen Geräten (Prothesen) |