Learn More
Elma™ EC 70 Reiniger
Hervorragend geeignet für die gründliche Reinigung von Laborgeräten, Werkzeugen und Instrumenten aus Glas, Keramik, alkalistabilem Kunststoff, Gummi, Metall und Leichtmetall. Elma™ Clean 70 Reinigungskonzentrat ist eine ausgezeichnete Wahl für die universelle Laborreinigung.
18.85 € - 268.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Reiniger EC 70 |
---|---|
Form | Flüssigkeit |
pH | 13,3 |
Aussehen | Beige |
Siedepunkt | >100 °C |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10059420
|
Elma™
5810300000 |
1 l |
18.85 €
1 Liter |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11706279
|
Elma™
5810410000 |
25 l |
268.00 €
25 Liter |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Erhältlich in verschiedenen Volumen
- Entfernt Staub, Fingerabdrücke, Pigmente, Schmierfett und Öl
Spezifikation
Reiniger EC 70 | |
13,3 | |
>100 °C | |
Über -5 °C |
Flüssigkeit | |
Beige | |
Ultraschallbad 1 bis 5 %, ohne Ultraschall 5 bis 10 % |