Learn More
Trajan Scientific and Medical™ EC Science Silikon-Septen
Beschreibung
- Vereint eine lange Einspritzdauer, geringes Bluten und geringe Adhäsion am Injektionsanschluss
- Zuverlässige Abdichtung gegen den Trägergasdruck im Einlass
- Kein Bluten oder Kontamination in das GC-System
- Maximale Betriebstemperatur von 350 °C (300 °C für die Größe 17 mm)
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | EC |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9.5 mm |
| Menge | 25/Pckg. |