Learn More
Terumo™ Dreiteilige Spritze mit seitlicher Luer-Spitze
Diese Spritzen eignen sich zum Ansaugen von Flüssigkeiten oder zur Probenahme von Blut oder anderen Körperflüssigkeiten. Terumo™ Dreiteilige Spritzen mit seitlichem Luer-Anschluss gewährleisten dank ihrer einzigartigen Doppelkegelkonstruktion maximalen Patientenkomfort.
Marke:  Terumo™ 1SS30ESE1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11517302
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Use these syringes for the aspiration of fluids or sampling blood or other body fluids. Terumo™ Eccentric Luer-Tip Three-Part Syringe feature a unique double beveled design for greater patient comfort.
  • Ultrascharfe Nadeln
  • Enthalten keine Komponenten aus Naturkautschuk oder Latex
  • Klare Zylinder
  • Fette, präzise Skalenmarkierungen
  • Glatte Kolbenwirkung
  • Manipulationssichere Peel-Packungen
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Siebdruckgraduierung
3-teilige Spritze mit exzentrischem Luer-Anschluss
50 Packung
Bevel
Yes
Polypropylene
Ja
Ja
30 ml
Luer-Spitze, exzentrisch