Learn More
Terumo™ Dreiteilige Spritze
Diese Spritzen eignen sich zum Ansaugen von Flüssigkeiten oder zur Probenahme von Blut oder anderen Körperflüssigkeiten. Terumo™ Dreiteilige Spritzen mit seitlichem Luer-Anschluss gewährleisten dank ihrer einzigartigen Doppelkegelkonstruktion maximalen Patientenkomfort.
40.28 €
Spezifikation
Material Polypropylene
Einwegprodukt Ja
Sterilität Steril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Produkttyp Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Produkttyp Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11793313
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Terumo™
1SS02LE1
2.5 ml Zentrische dreiteilige Spritze mit Luer-Lock-Anschluss 100/Pckg.
40.28 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie diese Spritzen für die Aspiration von Flüssigkeiten oder die Probenahme von Blut oder anderen Körperflüssigkeiten.Terumo™ Dreiteilige Exzenterspritzen mit Luer-Spitze verfügen über ein einzigartiges, doppelt abgeschrägtes Design für mehr Patientenkomfort.
  • Ultrascharfe Nadeln
  • Enthalten keine Komponenten aus Naturkautschuk oder Latex
  • Klare Zylinder
  • Fette, präzise Skalenmarkierungen
  • Glatte Kolbenwirkung
  • Manipulationssichere Peel-Packungen
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylene