Learn More
Labcon Eclipse™ 10 μl extra lange Pipettenspitzen mit Graduierung und UltraFine™ Spitze
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Eclipse™ Extra lang
- Abschluss im Alter von 2 Jahren μL und 10 μL
- Mit UltraFine™ Punkt
- Passend für gängige 10 μL-Pipetten
- ATP RNase-/DNase- und endotoxinfrei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Harz der Klasse VI
- Hergestellt in USA
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,87 in. |
| Länge (metrisch) | 47,6 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Reinigungsnachweise | Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Liquid Handling |
| Mehr anzeigen |