Learn More
Labcon Eclipse™ 10-μl-Pipettenspitzen mit Graduierung und UltraFine™ Spitze
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16663902
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Format:
Im Beutel
Mini-Nachfüllpackung
Nachfüllpackung
Racks
Packungsgröße:
1000 Stück
1152 Stück
1248 Stück
576 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Format unitSize
16663902 Nicht steril Nachfüllpackung 1248 Stück
16653902 Nicht steril Mini-Nachfüllpackung 576 Stück
16673902 Steril Nachfüllpackung 1248 Stück
16683902 Nicht steril Im Beutel 1000 Stück
16693902 Nicht steril Racks 1152 Stück
16603912 Steril Racks 1152 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16663902 Lieferant Labcon Lieferanten-Nr. 10382600009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Passend für die beliebten 10 μl-Pipetten
  • Pipettenspitze
  • Abschluss im Alter von 2 Jahren μL und 10 μL
  • Mit UltraFine™ Punkt
  • Passend für gängige 10 μL-Pipetten
  • ATP RNase-/DNase- und endotoxinfrei (nicht pyrogen)
  • Polypropylen USP Harz der Klasse VI
  • Hergestellt in USA
Spezifikation
Volumen (metrisch) 10 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 1,23 in.
Länge (metrisch) 31,4 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Reinigungsnachweise Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Handling
Format Nachfüllpackung
Spitzenform UltraFine
Verpackung 1248 Spitzen/Eclipse-Nachfüllpackung mit geringem Abfall, 10 Nachfüllpackungen/Kartons.
Menge 1248 Spitzen / Eclipse™ Nachfüllpackung mit geringem Abfallaufkommen
ACT Label Ja
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Universelle Passform
Skala Ja
Produktlinie Finsternis
Material Polypropylenharz
Graduierungen 2, 10 μL