Learn More
Labcon Eclipse™ 1200 μl-Pipettenspitzen für Rainin™ LTS-Pipetten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16603872
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Format:
Im Beutel
Nachfüllpackung
Racks
Packungsgröße:
1000 Stück
480 Stück
576 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Format unitSize
16603872 Nicht steril Racks 576 Stück
16673862 Nicht steril Nachfüllpackung 480 Stück
16683862 Steril Nachfüllpackung 480 Stück
16693862 Nicht steril Im Beutel 1000 Stück
16613872 Steril Racks 576 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16603872 Lieferant Labcon Lieferanten-Nr. 10199600069
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
  • Pipettenspitze
  • Passend für 1200 μL Rainin™ LTS Pipetten im Stil
  • Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
  • ATP RNase-/DNase- und endotoxinfrei (nicht pyrogen)
  • Polypropylen USP Harz der Klasse VI
  • Autoklavierbar
  • Hergestellt in USA
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1.200 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 3,50 in.
Länge (metrisch) 88,9 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Reinigungsnachweise Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Handling
Format Racks
Spitzenform UltraFine
Menge 96 Spitzen/Rack, 6 Racks/Packung, 8 Packungen/Karton
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Rainin LTS
Skala Nein
Produktlinie Finsternis
Material Polypropylenharz