Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Gelbe Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Product Code. 16681903
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Format:
Im Beutel
Nachfüllpackung
Rack, 192
Rack, 96
Stapelgestell
Sterilität:
Nicht steril
Steril
missing translation for 'unitSize'
1000 Stück
960 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Format Sterilität unitSize
16681903 Rack, 96 Nicht steril 960 Stück
16643892 Im Beutel Nicht steril 1000 Stück
16653892 Rack, 96 Steril 960 Stück
17537796 Nachfüllpackung Nicht steril 960 Stück
17547796 Stapelgestell Nicht steril 960 Stück
17557796 Rack, 192 Nicht steril 960 Stück
17567796 Stapelgestell Steril 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 missing translation for 'options'
Product Code. 16681903 missing translation for 'mfr' Labcon™ missing translation for 'supplierNo' 10329600069
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Diese Pipettenspitzen passen auf 100er und 200er Pipetten.μL-Pipetten.
  • Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
  • ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Specifications
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe Gelb
Gestellfarbe Violett
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 1,95 in.
Länge (metrisch) 49,7 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Reinigungsnachweise ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Handling
Format Rack, 96
Spitzenform Abgeschrägt
Menge 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton
Versandbedingung RT
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) 100 μL-Pipette, 200 μL-Pipette
Skala Nein
Produktlinie Finsternis
Material Polypropylenharz