Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μl graduierte Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16673952
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Farbe:
Gelb
Naturfarben
klar
Format:
1.000 St./Beutel
Abgepackt (30.000)
Einzeln verpackt
Mini-Nachfüllpackung
Nachfüllpackung
Nachfüllpackung für Stapelregale
Rack, 10 x 96
Racks
Stapelgestell
Menge:
1000 Spitzen / Beutel
192 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel bzw. Gestell-Nachfüllpackung, 10 Stapel/Karton
192 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, 10 Stapel/Karton
192 Spitzen/Rack, 5 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton
1 Spitze/Beutel, 200 Beutel/Packung, 10 Packungen/Karton
30.000 Spitzen/Beutel, 1 Beutel/Karton
480 Spitzen/Mini-Nachfüllpackung, 10 Nachfüllpackungen/Karton
96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Nachfüllstapel, 2 Nachfüllstapel/Packung, 10 Packungen/Karton
96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, 2 Stapel/Packung, 10 Packungen/Karton
960/Karton
960 Spitzen/Nachfüllpackung, 10 Nachfüllpackungen/Karton.
96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton
Packungsgröße:
1000 Stück
1536 Stück
200 Stück
30000 Stück
480 Stück
960 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Farbe Format Menge unitSize
16673952 Nicht steril klar Nachfüllpackung 960 Spitzen/Nachfüllpackung, 10 Nachfüllpackungen/Karton. 960 Stück
16683952 Steril klar Nachfüllpackung 960 Spitzen/Nachfüllpackung, 10 Nachfüllpackungen/Karton. 960 Stück
16693952 Nicht steril klar 1.000 St./Beutel 1000 Spitzen / Beutel 1000 Stück
16603962 Nicht steril klar Rack, 10 x 96 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton 960 Stück
16613962 Steril klar Rack, 10 x 96 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton 960 Stück
16671923 Steril Naturfarben Einzeln verpackt 1 Spitze/Beutel, 200 Beutel/Packung, 10 Packungen/Karton 200 Stück
17577836 Nicht steril Gelb Mini-Nachfüllpackung 480 Spitzen/Mini-Nachfüllpackung, 10 Nachfüllpackungen/Karton 480 Stück
17587836 Nicht steril klar Stapelgestell 192 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, 10 Stapel/Karton 960 Stück
17597836 Nicht steril klar Nachfüllpackung für Stapelregale 192 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel bzw. Gestell-Nachfüllpackung, 10 Stapel/Karton 960 Stück
17507846 Nicht steril klar Racks 192 Spitzen/Rack, 5 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton 960 Stück
17517846 Steril klar Racks 192 Spitzen/Rack, 5 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton 960 Stück
17527846 Nicht steril klar Abgepackt (30.000) 30.000 Spitzen/Beutel, 1 Beutel/Karton 30000 Stück
17537846 Nicht steril klar Stapelgestell 96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, 2 Stapel/Packung, 10 Packungen/Karton 960 Stück
17547846 Nicht steril klar Nachfüllpackung für Stapelregale 960/Karton 960 Stück
17557846 Steril klar Stapelgestell 96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Nachfüllstapel, 2 Nachfüllstapel/Packung, 10 Packungen/Karton 1536 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 16673952 Lieferant Labcon™ Lieferanten-Nr. 10932600009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese abgestuften Pipettenspitzen passen auf die meisten gängigen 200er Pipetten.μL-Pipetten.
  • Abgeschrägte Spitze
  • Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 1,95 in.
Länge (metrisch) 49,7 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Reinigungsnachweise ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Handling
Format Nachfüllpackung
Spitzenform Abgeschrägt
Verpackung 960 Spitzen/Nachfüllpackung, 10 Nachfüllpackungen/Karton.
Menge 960 Spitzen/Nachfüllpackung, 10 Nachfüllpackungen/Karton.
ACT Label Ja
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Universelle Passform
Skala Ja
Produktlinie Finsternis
Material Polypropylenharz
Graduierungen 10, 20, 50, 100, 200 μL