Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Wide Orifice Pipette Tips
These beveled point tips have a 1.45 mm orifice for use with viscous samples.
Marke:  Labcon™ 1026-960-006-9
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.46510kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17567786
  • 53.85 € / 960 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Passend für die meisten Standard 200 μl-Pipetten
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
200 μl
Unsteril
Violett
1,95 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI
Liquid Handling
Breite Öffnung, Kegelpunkt
Ja
Nein
Polypropylenharz
Ungefiltert
Durchsichtig
Autoklavierbar
49,7 mm
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei
Rack, 96
960 Spitzen/Packung
200 μl-Pipetten
Eclipse™