Learn More
Labcon™ Eclipse™ 300 μl-Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16613912
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Format:
Einzeln verpackt
Im Beutel
Rack, 192
Rack, 96
Packungsgröße:
1000 Stück
200 Stück
960 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Format unitSize
16613912 Nicht steril Rack, 96 960 Stück
16623912 Steril Rack, 96 960 Stück
16601913 Nicht steril Im Beutel 1000 Stück
17587796 Steril Einzeln verpackt 200 Stück
17597796 Nicht steril Rack, 192 960 Stück
17507806 Steril Rack, 192 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16613912 Lieferant Labcon™ Lieferanten-Nr. 10399600069
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Pipettenspitzen passen auf die gängigsten 300 μl-Pipettiergeräte.
  • Schräge Spitze
  • Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Volumen (metrisch) 300 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 2,05 in.
Länge (metrisch) 52,1 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Reinigungsnachweise ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Handling
Format Rack, 96
Spitzenform Abgeschrägt
Menge 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Universelle Passform
Skala Nein
Produktlinie Finsternis
Material Polypropylenharz