Learn More
Labcon™ Eclipse™ 300 μl-Pipettenspitzen für Rainin™ LTS-Pipetten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16673852
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Verpackung:
Beutel
Gestell
Nachfüllpackung (384 Spitzen)
Nachfüllpackung (768 Spitzen)
Packungsgröße:
1000 Stück
384 Stück
768 Stück
960 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Verpackung unitSize
16673852 Steril Gestell 960 Stück
16643852 Nicht steril Nachfüllpackung (768 Spitzen) 768 Stück
16653852 Steril Nachfüllpackung (768 Spitzen) 768 Stück
16663852 Nicht steril Beutel 1000 Stück
16651903 Nicht steril Gestell 960 Stück
17557776 Nicht steril Nachfüllpackung (384 Spitzen) 384 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16673852 Lieferant Labcon™ Lieferanten-Nr. 10159650069
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Niedrig montierte Pipettenspitzen für Rainin™ LTS Pipetten mit Ausstoßkräften von weniger als 3 kg.
  • Passend für 300 μL Rainin™ LTS Pipetten im Stil
  • ATP-, RNase/DNase-, endotoxinfrei (nicht pyrogen)
  • Polypropylen USP Harz der Klasse VI
  • Autoklavierbar
  • Hergestellt in USA
Spezifikation
Volumen (metrisch) 300 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Steril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 2,18 in.
Länge (metrisch) 55,6 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Reinigungsnachweise ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Handling
Sterilisationsmethode E-Strahl
Format Rack, 10 x 96
Spitzenform UltraFine
Verpackung Gestell
Menge 960 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Rainin LTS
Skala Ja
Produktlinie Finsternis
Material Polypropylenharz
Graduierungen 10, 50, 100 μl