missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labcon™ Eclipse™ FlexTop™ 200 μl Graduierte Pipettenspitzen mit UltraFine™ Spitzen
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16683852
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Format:
Im Beutel
Mini-Nachfüllpackung
Nachfüllpackung
Rack, 10 x 96
Packungsgröße:
1000 Stück
480 Stück
960 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Format unitSize
16683852 Nicht steril Nachfüllpackung 960 Stück
16693852 Nicht steril Im Beutel 1000 Stück
16603862 Nicht steril Rack, 10 x 96 960 Stück
16613862 Steril Rack, 10 x 96 960 Stück
17597776 Nicht steril Mini-Nachfüllpackung 480 Stück
17507786 Steril Mini-Nachfüllpackung 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16683852 Lieferant Labcon™ Lieferanten-Nr. 10172600009

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Pipettenspitzen mit Graduierung verfügen über UltraFine™ Spitzen.

  • Passend für die gängigsten 200 μl-Pipettierer
  • Niedrige Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
  • Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
  • ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Autoklavierbar
  • Hergestellt in den USA

Spezifikation

Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 1,95 in.
Länge (metrisch) 49,7 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Reinigungsnachweise ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Handling
Format Nachfüllpackung
Spitzenform UltraFine, Flextop, Extra lang
Menge 960 Spitzen/Nachfüllpackung, 10 Nachfüllpackungen/Karton.
ACT Label Ja
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Universelle Passform
Skala Ja
Produktlinie Finsternis
Material Polypropylenharz
Graduierungen 10, 20, 50, 100, 200 μL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.