Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 300 μl verlängerte Pipettenspitzen mit UltraFine™ Spitze
Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
26.40 € - 47.30 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 300 μl |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Länge (angloamerikanisch) | 2,79 in. |
Länge (metrisch) | 71,1 mm |
Produktcode | Marke | Verpackung | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16603852
|
Labcon
1014-260-000-9 |
576 Spitzen/Eclipse™ Nachfüllpackung mit geringem Abfallaufkommen/10 Nachfüllpackungen/Karton | Nicht steril |
28.20 €
576 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16613852
|
Labcon
1014-800-000-9 |
1000 Spitzen/Beutel, 10 Beutel/Packung | Unsteril |
26.40 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16623852
|
Labcon
1014-960-006-9 |
96 Spitzen/Gestell, 6 Gestelle/Packung, 8 Packungen/Karton | Nicht steril |
42.05 €
576 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16633852
|
Labcon
1014-965-006-9 |
96 Spitzen/Gestell, 6 Gestelle/Packung, 8 Packungen/Karton | Steril |
47.30 €
576 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Eclipse™ FlexTop™ extra lang
- Passend für gängige 300 μl-Pipetten
- Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
300 μl | |
Autoklavierbar | |
71,1 mm | |
ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen) | |
UltraFine Spitze, FlexTop, extra lang | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Durchsichtig | |
2,79 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Ja | |
Eclipse™ |