Learn More
Labcon Eclipse™ Macro 5 ml Graduierte Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16673872
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Format:
Großpackung
Racks
Packungsgröße:
250 Stück
294 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Format unitSize
16673872 Nicht steril Racks 294 Stück
16683872 Steril Racks 294 Stück
16693872 Nicht steril Großpackung 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16673872 Lieferant Labcon Lieferanten-Nr. 10277400009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Passend für gängige Pipetten
  • Pipettenspitze
  • 1-5 ml
  • ATP RNase-/DNase- und endotoxinfrei (nicht pyrogen)
  • Polypropylen USP Harz der Klasse VI
  • Hergestellt in USA
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 5 ml
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 4,84 in.
Länge (metrisch) 123,1 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Reinigungsnachweise Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Handling
Format Racks
Spitzenform Graduiert
Verpackung 49/Regal; 6 Regale/Karton
Menge 49/Packung
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Skala Ja
Produktlinie Finsternis
Material Polypropylenharz
Graduierungen 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 ml