Learn More
Labcon Eclipse™ Macro 5 ml Pipettenspitzen für Gilson™ Pipettierer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16623872
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Format:
Im Beutel
Racks
Packungsgröße:
250 Stück
294 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Format unitSize
16623872 Nicht steril Racks 294 Stück
16633872 Steril Racks 294 Stück
16643872 Nicht steril Im Beutel 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16623872 Lieferant Labcon Lieferanten-Nr. 10257400009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Gilson™ Pipettierer 1-5 ml
  • Pipettenspitze
  • Eclipse™ Für Gilson™ Pipetten; 1-5 ml
  • ATP RNase-/DNase- und endotoxinfrei (nicht pyrogen)
  • Autoklavierbar
  • Recyclingfähige Racks mit geringem Abfallaufkommen
  • Hergestellt in USA
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 5 ml
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 4,84 in.
Länge (metrisch) 123,1 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Reinigungsnachweise Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Handling
Format Racks
Spitzenform Graduiert
Verpackung 49/Regal; 6 Regale/Karton
Menge 49/Packung
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Gilson Pipettieren Sie 1-5 ml
Skala Ja
Produktlinie Finsternis
Graduierungen 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 ml