Learn More
Labcon Eclipse™ Macro 5 ml Pipettenspitzen für Gilson™ Pipettierer
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Eclipse™ Für Gilson™ Pipetten; 1-5 ml
- ATP RNase-/DNase- und endotoxinfrei (nicht pyrogen)
- Autoklavierbar
- Recyclingfähige Racks mit geringem Abfallaufkommen
- Hergestellt in USA
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1 bis 5 ml |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 4,84 in. |
| Länge (metrisch) | 123,1 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Reinigungsnachweise | Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Liquid Handling |
| Mehr anzeigen |