Learn More
Labcon™ Eclipse™ Pipettenspitzen für Sartorius™ Pipetten
Beschreibung
- Pipettenspitzen in verlängerter Ausführung
- Passend für Sartorius™ Proline 1200 μl-Pipetten
- Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
- Niedrige Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1.250 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 3,5 Zoll |
| Länge (metrisch) | 88,9 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI |
| Reinigungsnachweise | ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikropipettierung |
| Mehr anzeigen |