Learn More
BTX™ ECM™ 630 High Throughput Electroporation System, 96-well with HT-200
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacitance (HV Mode):
10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Beschreibung
- Wide and accurate voltage, capacitance, and internal resistance settings
- Preset protocols for common bacteria, yeast, and microorganism types
- Unlimited ability to add and modify user defined protocols
- Data logs of delivered pulses and sample resistance for QC and troubleshooting
- Simple to use large 7 inch touchscreen interface
- Multiple Exponential Decay pulsing capabilities
- Connection Type: Positive and Negative 4 mm Banana Cables
- Includes: ECM™ 630 Generator, Cuvette Safety Dome, Cuvettes (10 Ea. of 1 mm, 2 mm, 4 mm), Cuvette Rack 660, 2 x 96-well Plates (2 mm gap), Plate Seals, HT-200 Automatic Plate Handler and Plate Adaptor
- IQ/OQ available on request, qualification performed in cuvettes
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transformation von Bakterien, Hefe, Mikroorganismen; Transfektion einiger Säugetierzellarten |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Küvetten-Sicherheitshaube, Küvetten-Sicherheitsständer, HT-100 Elektroporationsplatten-Handler mit hohem Durchsatz, HT-200 Automatischer Elektroporationsplatten-Handler |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Produktlinie | BTX-Elektroporation |
| Produkttyp | Elektroporator |
| Spannung | 5 bis 3000 V |
| Spannungsbereich (HV-Modus) | Von 505 bis 3000 V (in 5 V-Schritten) |
| Spannungsbereich (LV-Modus) | Von 5 bis 500 V (in 1 V-Schritten) |
| Display | Farb-Touchscreen |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, ETL-Kennzeichnung (UL, CSA), CB-Schema, EU RoHS, WEEE |
| Mehr anzeigen |