missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ECM29 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16399724
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16399724 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16399724 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA582770

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: EDPKLLSMAY SAVGKLSSRM PHLFTKDIAL VQQLFEALCK EEPETRLAIQ EALSMMVGAY STLEGAQRTL MEALVASYLI KPEVQVRQVA VKFASTVFPS DHIPSRYLLL LAAGDPREEV HGEAQRVLRC LP Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 100%, Mouse - 100%.

ECM29 appears to be one of three proteins which associate significantly with proteasomes. ECM29 has been shown to enhance the stability of the proteasome. ECM29 deletion has been shown to produce 26S proteasomes which dissociated in the absence of ATP. It was thus suggested that ECM29 tethers the regulatory complex to the proteasome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ECM29
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.05 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen ECPAS
Gen-Zugriffsnummer Q5VYK3
Gen-Alias AI314180; AW558785; BB181316; ECM29; ECM29 homolog, proteasome accessory protein; Ecpas; expressed sequence AI314180; FLJ22036; homolog of yeast ECM29; KIAA0368; KIAA1962; mKIAA0368; Proteasome adapter and scaffold protein ECM29; Proteasome-associated protein ECM29 homolog; RP11-386D8.2
Gensymbole ECPAS
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human ECPAS. Recombinant protein control fragment (Product #RP-92957).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23392
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.