Learn More
Sharpsguard™ Eco 11.5 Waste Container
The new Sharpsguard™ eco containers, made using at least 40% recycled plastic that is used for the disposal of sharps that have not been contaminated with medicines.
21.20 € - 21.60 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 9,27 l |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 275 mm |
Höhe (metrisch) | 249 mm |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17754854
|
Sharpsguard™
DD476OLR |
Orange |
21.60 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17764854
|
Sharpsguard™
DD476YLR |
Gelb |
21.20 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Sharpsguard™ eco 11.5 is a multi-purpose container featuring a robust pail handle for easy transportation. A wider aperture allows easy insertion of larger items.
- This container is supplied with the base and lid separately. Details about how to lock the container and keep the users and contents safe can be found on the label.
- It is designed to fit safely and securely into our POUDS™ mobile holders and bracket range.
- This container is for disposal by incineration or other authorized process and is designed for the consignment of waste categorized by EWC codes: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-0
Spezifikation
9,27 l | |
275 mm | |
249 mm | |
Je 1 |