Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Chest Freezer, for Microtiterplates, 45 mm Shelf Height
Eco AluRack for chest freezers is designed to hold microtiterplates.
60.75 € - 111.00 €
Spezifikation
Material | Aluminium |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühltruhen |
Höhe (metrisch) | 45 mm |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12408190
|
Tenak™
TE15172 |
Mikrotiterplatten (12) |
92.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12438190
|
Tenak™
TE15178 |
Mikrotiterplatten (15) |
107.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12448180
|
Tenak™
TE15160 |
Mikrotiterplatten (6) |
60.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12448190
|
Tenak™
TE15180 |
Mikrotiterplatten (16) |
111.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12458180
|
Tenak™
TE15162 |
Mikrotiterplatten (7) |
65.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12468180
|
Tenak™
TE15164 |
Mikrotiterplatten (8) |
71.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12478180
|
Tenak™
TE15166 |
Mikrotiterplatten (9) |
76.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12498180
|
Tenak™
TE15170 |
Mikrotiterplatten (11) |
86.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- For use in chest freezers
- Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
- Constructed of aluminum
Spezifikation
Aluminium | |
Tiefkühltruhen | |
45 mm |