Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 130 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
124.00 € - 207.00 €
Spezifikation
Enthält | Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen |
---|---|
Beschreibung | Seewasserbeständig |
Material | Aluminium |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke |
Höhe (metrisch) | 130 mm (Box) |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12412570
|
Tenak™
TE11342B |
Boxen (6) |
124.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12412580
|
Tenak™
TE11352B |
Boxen (15) |
207.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12432570
|
Tenak™
TE11344B |
Boxen (8) |
143.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12452570
|
Tenak™
TE11346B |
Boxen (9) |
150.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12472570
|
Tenak™
TE11348B |
Boxen (12) |
177.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12492570
|
Tenak™
TE11350B |
Boxen (10) |
164.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
- Holds is expressed by Height x Dept
Spezifikation
Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen | |
Aluminium | |
130 mm (Box) |
Seewasserbeständig | |
Tiefkühlschränke |