Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 32 mm Box Height
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
82.35 € - 103.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Seewasserbeständig |
---|---|
Material | Aluminium |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke |
Höhe (metrisch) | 32 mm (Box) |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Array | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Array | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12412480
|
Tenak™
TE11124 |
Boxen (21) | 7 x 3 | 425 x 139 x 252 mm |
90.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12412490
|
Tenak™
TE11136 |
Boxen (32) | 8 x 4 | 564 x 139 x 288 mm |
96.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12412500
|
Tenak™
TE11154 |
Boxen (35) | 7 x 5 | 693 x 139 x 252 mm |
97.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12432480
|
Tenak™
TE11126 |
Boxen (24) | 6 x 4 | 425 x 139 x 288 mm |
94.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12432490
|
Tenak™
TE11138 |
Boxen (36) | 9 x 4 | 564 x 139 x 324 mm |
97.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12432500
|
Tenak™
TE11156 |
Boxen (40) | 8 x 5 | 693 x 139 x 288 mm |
103.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12452480
|
Tenak™
TE11130 |
Boxen (20) | 5 x 4 | 564 x 139 x 180 mm |
86.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12452490
|
Tenak™
TE11140 |
Boxen (40) | 10 x 4 | 564 x 139 x 360 mm |
103.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12472470
|
Tenak™
TE11120 |
Boxen (15) | 5 x 3 | 425 x 139 x 180 mm |
82.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12472480
|
Tenak™
TE11132 |
Boxen (24) | 6 x 4 | 564 x 139 x 216 mm |
89.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12472490
|
Tenak™
TE11150 |
Boxen (25) | 5 x 5 | 683 x 139 x 180 mm |
90.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12492470
|
Tenak™
TE11122 |
Boxen (18) | 6 x 3 | 425 x 139 x 216 mm |
86.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12492480
|
Tenak™
TE11134 |
Boxen (28) | 7 x 4 | 564 x 139 x 252 mm |
94.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12492490
|
Tenak™
TE11152 |
Boxen (30) | 6 x 5 | 693 x 139 x 216 mm |
94.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Description
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Without white cardboard boxes
- Holds is expressed by Height x Dept
Specifications
Seewasserbeständig | |
Aluminium | |
Tiefkühlschränke | |
32 mm (Box) |