Learn More
Tenak™ Eco AluRack aus Aluminium
Eine völlig neue Art der Herstellung von Lagergestellen. Tenak™ Eco AluRacks für Tiefkühlgeräte passen in jedes Tiefkühlgerät und können mit allen gängigen Kryoboxen verwendet werden.
88.60 € - 103.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Eco AluRack |
---|---|
Material | Aluminium |
Stapelbar | Ja |
Anzahl pro Packung | 1er-Packung |
Menge | 1er-Packung |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12422570
|
Tenak™
TE11344 |
Boxen (8) | 558 x 139 x 268 mm |
89.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12472540
|
Tenak™
TE11286 |
Boxen (15) | 688 x 139 x 240 mm |
103.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12472560
|
Tenak™
TE11332 |
Boxen (12) | 558 x 139 x 264 mm |
88.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Aus seewasserfestem Aluminium
- In verschiedenen Boxenhöhen erhältlich
- Gestelle können mit allen Tiefkühlmarken verwendet werden
- Kryoboxen nicht enthalten
Spezifikation
Eco AluRack | |
Ja | |
1er-Packung |
Aluminium | |
1er-Packung |