Learn More
Lauda™ Thermostatheizbad ECO ET 12 S mit CEE7/7-Stecker
Thermostatbad mit neuester Mikroprozessor-Technologie
Marke:  Lauda™ L001097
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.40000kg
Artikelnummer. 16892340
  • 2620.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Monochromes Grafik-LCD-Display zum gleichzeitigen Anzeigen des Ist-/Sollwerts
  • Benutzerfreundliche Menüführung in einfacher Sprache
  • Einfache Eingabe über Cursortasten und Softkeys
  • Zusätzliche Tmax-Taste für Übertemperaturschutz
  • Vollelektronischer kontinuierlicher Regler mit PID-Wirkung
  • Sicherheitsklasse III für den Betrieb mit entzündlichen und nicht entzündlichen Flüssigkeiten
  • Übertemperaturabschaltung über Menü einstellbar
  • Vario Pumpe mit sechs einstellbaren Leistungsstufen
  • Einfache Steuerung der Durchflussrate zwischen interner und externer Zirkulation während des Betriebs ohne Kontakt mit dem Bad
  • Standardmäßige USB-Schnittstelle
  • Erweiterbar mit einem Schnittstellenmodul (Analogmodul, Kontaktmodul, RS 232/485-Modul, Profibus, Ethernet-USB-Modul)
  • Erweiterbar mit Pt 100/LiBus Modul für externe Steuerung und Fernbedienung über Bedienerkonsole
  • Integriertes Programmiergerät, ein Programm mit max. 20 Segmenten
  • Transparentes Bad aus Polycarbonat
  • Standardmäßige Kühlschlange
  • Technische Merkmale:
    • Arbeitstemperaturbereich: 20 bis 100 °C
    • Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C
    • Temperaturstabilität: 0,01 ± k
    • Max. Heizleistung: 2 kW
    • Max. Stromverbrauch: 2,1 kW
    • Leistungsaufnahme: 10 A
    • Max. Pumpendruck: 0,6 bar
    • Max. Förderdruck der Pumpe: 22 l/min
    • Badvolumen Min./Max.: 9,5/12 l
    • Größe des Bads (B x T x H): 300 x 175 x 160 mm
    • Gesamtmaße (B x T x H): 322 x 331 x 389 mm
    • Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
  • Spezifikation
    Spezifikation
    230 V