Learn More
Lauda™ Thermostatkühlbad ECO RE 2025 G mit CEE7/7-Stecker
Thermostatbad/-zirkulator mit neuester Mikroprozessor-Technologie und integriertem Kühlsystem
Marke:  Lauda™ L001344
Weitere Details : Netto-Gewicht : 37.40000kg
Artikelnummer. 16802360
  • 7230.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Farbige TFT-Anzeige zum gleichzeitigen Anzeigen von Ist-/Sollwerten, grafische Darstellung des Temperaturprofils
  • Benutzerfreundliche Menüführung in einfacher Sprache
  • Einfache Eingabe über Cursortasten und Softkeys
  • Zusätzliche Tmax-Taste für Übertemperaturschutz
  • Vollelektronischer kontinuierlicher Regler mit PID-Wirkung
  • Sicherheitsklasse III für den Betrieb mit entzündlichen und nicht entzündlichen Flüssigkeiten
  • Übertemperaturabschaltung über Menü einstellbar
  • Vario Pumpe mit sechs einstellbaren Leistungsstufen
  • Einfache Steuerung der Durchflussrate zwischen interner und externer Zirkulation während des Betriebs ohne Kontakt mit dem Bad
  • Standardmäßige USB-Schnittstelle
  • Erweiterbar mit einem Schnittstellenmodul (Analogmodul, Kontaktmodul, RS 232/485-Modul, Profibus, Ethernet-USB-Modul)
  • Erweiterbar mit Pt 100/LiBus Modul für externe Steuerung und Fernbedienung über Bedienerkonsole
  • Programmiergerät mit 150 Temperatur-/Zeitsegmenten, kann in fünf Programme unterteilt werden
  • Pumpenverbinder mit Metallsteckern, Gewinde M 16 x 1 als Standard
  • Badgefäß aus Edelstahl mit Ablassventil
  • Kondensatorkühlung
  • Luft
  • Technische Merkmale:
    • Arbeitstemperaturbereich: -25 bis 200 °C
    • Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C
    • Temperaturstabilität: 0,02 ± k
    • Max. Heizleistung: 2,6 kW
    • Max. Stromverbrauch: 2,9 kW
    • Leistungsaufnahme: 13 A
    • Max. Pumpendruck: 0,6 bar
    • Max. Förderdruck der Pumpe: 22 l/min
    • Badvolumen Min./Max.: 14/20 l
    • Größe des Bads (B x T x H): 300 x 350 x 160 mm
    • Gesamtmaße (B x T x H): 350 x 570 x 624 mm
    • Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
    • Kühlleistung (Pumpenstufen):
      • 20 °C (2), Ethanol; 0,3 kW
      • 0 °C (2), Ethanol; 0,23 kW
      • -20 °C (2), Ethanol; 0,06 kW
      • -25 °C (2), Ethanol; 0,03 kW
    • Standardzubehör:
      • Eine Badabdeckung, zwei Schraubverschlüsse, zwei Verschlussstopfen, zwei Nippel 13 mm für Pumpenanschlüsse
  • Spezifikation
    Spezifikation
    230 V