Learn More
Lauda™ Thermostatkühlbad ECO RE 420 S mit CEE7/7-Stecker
Thermostatbad/-zirkulator mit neuester Mikroprozessor-Technologie und integriertem Kühlsystem
Marke:  Lauda™ L001333
Weitere Details : Netto-Gewicht : 21.60000kg
Artikelnummer. 16852350
  • 5120.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Monochromes Grafik-LCD-Display zum gleichzeitigen Anzeigen des Ist-/Sollwerts
  • Benutzerfreundliche Menüführung in einfacher Sprache
  • Einfache Eingabe über Cursortasten und Softkeys
  • Zusätzliche Tmax-Taste für Übertemperaturschutz
  • Vollelektronischer kontinuierlicher Regler mit PID-Wirkung
  • Sicherheitsklasse III für den Betrieb mit entzündlichen und nicht entzündlichen Flüssigkeiten
  • Übertemperaturabschaltung über Menü einstellbar
  • Vario Pumpe mit sechs einstellbaren Leistungsstufen
  • Einfache Steuerung der Durchflussrate zwischen interner und externer Zirkulation während des Betriebs ohne Kontakt mit dem Bad
  • Standardmäßige USB-Schnittstelle
  • Erweiterbar mit einem Schnittstellenmodul (Analogmodul, Kontaktmodul, RS 232/485-Modul, Profibus, Ethernet-USB-Modul)
  • Erweiterbar mit Pt 100/LiBus Modul für externe Steuerung und Fernbedienung über Bedienerkonsole
  • Integriertes Programmiergerät, ein Programm mit max. 20 Segmenten
  • Pumpenverbinder mit Kunststoffnippeln 13 mm als Standard
  • Badgefäß aus Edelstahl mit Ablassventil
  • Kondensatorkühlung
  • Luft
  • Technische Merkmale:
    • Arbeitstemperaturbereich: -20 bis 200 °C
    • Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C
    • Temperaturstabilität: 0,02 ± k
    • Max. Heizleistung: 2 kW
    • Max. Stromverbrauch: 2,2 kW
    • Leistungsaufnahme: 10 A
    • Max. Pumpendruck: 0,6 bar
    • Max. Förderdruck der Pumpe: 22 l/min
    • Badvolumen Min./Max.: 3,3/4 l
    • Größe des Bads (B x T x H): 130 x 105 x 160 mm
    • Gesamtmaße (B x T x H): 180 x 396 x 555 mm
    • Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
    • Kühlleistung (Pumpenstufen):
      • 20 °C (2), Ethanol; 0,2 kW
      • 0 °C (2), Ethanol; 0,15 kW
      • -20 °C (2), Ethanol; 0,03 kW
    • Standardzubehör:
      • Eine Badabdeckung, ein Verschlussstopfen
  • Spezifikation
    Spezifikation
    230 V