Learn More
Brady™ Economy-Klebeband aus Polypropylen
Für den Einsatz in Innenräumen auf glatten, ebenen Oberflächen. Brady Economy Polypropylen-Bänder werden mit dem BMP71 Drucker verwendet.
Marke:  Brady™ 114710
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14200kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11573924
  • 33.00 € / 1 Box
Verfügbar ab
29-01-2021
Spezifikation
Economy-Klebeband aus Polypropylen
Weiß
BMP71 Drucker
15.2 m
0.089 mm
1 Rolle
2,54 cm
Acryl, Permanent
Empfohlene Bandserie: R4400; R6000; R6900
1
-40 °C bis 100 °C
Polypropylen (B-529)
Glanz