Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ DrumSheds™
Wetterfeste DrumSheds für den Außenbereich bieten eine leistungsstarke Auslaufkontrolle
2684.64 € - 3074.28 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | SPCC, EPA, NFPA, OSHA |
---|---|
Farbe | Gelb/Schwarz |
Material | Polyethylen |
Typ | Fasslagerhalle |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Leistungsstarker Auslaufschutz |
Produktcode | Marke | Typ | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11959395
|
Justrite™
28675 |
Fasslagerhalle | 2 Zylindergefäße |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11969395
|
Justrite™
28676 |
Fasslagerhalle | 4 Zylindergefäße |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Die DrumSheds verfügen über ein robustes Design aus 55 % recyceltem Polyethylen mit praktischen Rolltüren, die Zugang von vorne oder hinten ermöglichen.
- Die Einfahrtaschen vorne und hinten erleichtern die Verlagerung leerer Behälter
- Der EPA/SPCC-konforme, auslaufsichere Palettenbehälter verfügt über ein dickes, langlebiges Abdeckgitter, das zur Inspektion und Reinigung von Verschüttungen einfach entfernt werden kann
- Die 52 in. (132 cm) breite Türöffnung erleichtert die Lagerung von palettierten Ladungen
- Der geräumige Innenraum bietet ausreichend Platz für Arbeiten mit Trichtern oder Pumpen
- Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören die Erdungsfähigkeit und die integrierten Ankerbolzenpositionen für einen besseren Windwiderstand
- Eingearbeitete Ösen für optionale Vorhängeschlösser bieten mehr Sicherheit
- Die schwarze Palettenrampe besteht aus 100 % Recyclingmaterial
Bestellinformation
Lieferung erfolgt vollständig montiert.
Spezifikation
SPCC, EPA, NFPA, OSHA | |
Polyethylen | |
Leistungsstarker Auslaufschutz | |
60,75 in. | |
75.25 Zoll |
Gelb/Schwarz | |
Fasslagerhalle | |
Rolltür | |
154,3 cm | |
191,13 cm |