Learn More
Bel-Art™ EcoTensil™ Kompostierbarer Papier-Probenlöffel, unbeschichtet
Beschreibung
Das Bel-Art™ Der Papplöffel lässt sich flach lagern und leicht zu einem funktionalen Probenahmewerkzeug für die Materialentnahme im Labor zusammenfalten.
- Der plastikfreie Papierlöffel ist zu 100 % kompostierbar und recycelbar.
- Benötigt 50 bis 90 % weniger Material und Platz als Laborlöffel aus Kunststoff.
- Kostengünstige Methode für umweltfreundliches Arbeiten im Labor
- Kann als Wiegeschiffchen verwendet werden, wodurch Pergaminfolien überflüssig werden.
Hergestellt in den USA
NOTIZ: EcoTensil™ Löffel sind nicht dazu gedacht, genaue Mengen von Materialien abzumessen.
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Nicht steril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 10 mL |
| Einwegprodukt | Eingeschränkte Verwendung |
| Produkttyp | Löffel für umweltschonende Probenahme |
| Abmessungen (L x B) | 5 x 1,5 in. (12,7 x 3,8 cm) |
| Material | Pappe |