missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EDEM3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA555252

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15763171

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: YLYLLFADKE DIIFDIEDYI FTTEAHLLPL WLSTTNQSIS KKNTTSEYTE LDDSNFDWTC PNTQILFPND PLYAQSIREP L Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 99%, Rat - 98%.

EDEM3 Polyclonal antibody specifically detects EDEM3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

EDEM3
Polyclonal
Unconjugated
EDEM3
2310050N11Rik; Alpha-1,2-mannosidase EDEM3; C1orf22; EDEM3; ER degradation enhancer, mannosidase alpha-like 3; ER degradation enhancing alpha-mannosidase like protein 3; ER degradation-enhancing alpha-mannosidase-like 3; ER degradation-enhancing alpha-mannosidase-like protein 3; ER degradation-enhancing -mannosidase-like protein 3; RGD1561496
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
80267
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9BZQ6
EDEM3
Recombinant protein corresponding to Human EDEM3
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only