Learn More
Hoefer Inc Bearbeitbarer Boden, 2D-kodiertes steriles Kryoröhrchen
Artikelnummer. 30215940
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 mL
0,75 mL
1,0 mL
2,0 mL
Verpackungsmenge:
48 Röhrchen/Gestell, 10 Röhrchen/Packung
480 Röhrchen/Beutel
96 Röhrchen/Gestell, 10 Gestelle/Schachtel
960 Röhrchen/Beutel
Packungsgröße:
480 Stück
960 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verpackungsmenge unitSize
30215940 0,75 mL 960 Röhrchen/Beutel 960 Stück
30215935 0,75 mL 96 Röhrchen/Gestell, 10 Gestelle/Schachtel 960 Stück
30215925 1,0 mL 960 Röhrchen/Beutel 960 Stück
30215930 2,0 mL 480 Röhrchen/Beutel 480 Stück
30215936 2,0 mL 48 Röhrchen/Gestell, 10 Röhrchen/Packung 480 Stück
30215921 0,5 mL 96 Röhrchen/Gestell, 10 Gestelle/Schachtel 960 Stück
30215922 1,0 mL 96 Röhrchen/Gestell, 10 Gestelle/Schachtel 960 Stück
30215931 0,5 mL 960 Röhrchen/Beutel 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30215940 Lieferant Hoefer Inc Lieferanten-Nr. ST500750R
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kryoröhrchen mit verschiedenen verfügbaren Volumengrößen sind speziell für die Lagerung biologischer Proben und Verbindungen bei niedrigen Temperaturen von -196 bis 120 °C °konzipiert.
  • Hergestellt in einer Reinraumwerkstatt gemäß den geltenden Normen GMP 8 und zertifiziert mit ISO 9001 und 13485.
  • Lasergeätzter Code an Boden und Seite des Rohrs, leicht lesbar, kratzfest.
  • Strenge Qualitätskontrolle, dreifach codiertes System für Lesbarkeit und Eindeutigkeit sowie unübertroffene Rückverfolgbarkeit bei Stichprobenprüfungen.
  • Hochfeste Werkstoffe mit Beständigkeit gegenüber Temperaturen von -196 bis 120 °C für verschiedene Lagerbedingungen.
  • RNase-/DNase- und pyrogenfrei, kann mittels Gammabestrahlung sterilisiert werden.
  • Verschluss und Tube bestehen aus dem gleichen Material, wodurch eine ungleichmäßige Ausdehnung bei Gefrier-Tau-Zyklen wirksam verhindert wird.
  • Direktes Auslesen der Codes bei auf dem Gestell befindlichen Röhren. Das Gestell ist SBS Format.
  • Außengewinderohre bieten ein größeres Arbeitsvolumen.
  • Mehrfarbige Kappen zur Auswahl, um die Untersuchung verschiedener Proben zu erleichtern.
  • Silikonfreie Dichtung mit speziellem Gewinde zur Vermeidung von Überdrehen,
Spezifikation
Farbe Rot
Zertifizierung/Konformität EC
Durchmesser (metrisch) 8.7 mm
Produkttyp CryoTube (Freistehend)
Verschlussfarbe Rot
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 0,75 mL
Bodenform Rund (freistehend)
Material Polypropylen (medizinische Qualität)
Gewindetyp Extern
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung biologischer Proben
Form Zylindrisch
RNase-frei Ja
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -196 bis 120 °C
Dampf LN2 (bis -150 °C) Ja
Barcode Ja
Sterilität Steril
Graduated Ja
Verpackungsmenge 960 Röhrchen/Beutel
Verschlussmaterial Polypropylen
DNase-frei Ja
Verschlusstyp Schraubverschluss
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität