Learn More
Edwards Ölnebelfilter für Edwards Drehschieber-Vakuumpumpe
Zur Aufnahme der Ölnebel vom Pumpenausgang beim Einsatz an RZ Drehschieberpumpen
Marke:  Edwards A46226000..
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50850kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12705058
  • 520.51 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Lieferung mit NW25-Klemme, Zentrierring, “O”-Ring und einem Adapter von NW25 auf 3/4 in.
Beschreibung
Beschreibung
Filterung von Ölnebel vom Pumpenauslass bei Verwendung mit RV-Drehschieberpumpen
Ausstoß von Öl in die Atmosphäre während der Verwendung von Gasballast oder das Pumpen von hohen Gasdurchsätzen kann vermieden werden.
  • Halbtransparente, weiße Unterhälfte für die Beobachtung des Ölspiegels
  • Integriertes Druckablassventil öffnet sich, wenn das Ölelement blockiert ist
  • Neutralisiert Öldampfgerüche
  • Integriertes Druckablassventil öffnet sich, wenn das Ölelement blockiert
  • Effizient bei 99.999 % DOP-Test
  • Azid-Nachweis
Optionale Öl-Rückführungskits für eine verringerte Instandhaltung des Ölspiegels und Einsparung beim Pumpenöl
Zertifizierungen
Erfüllt die Anforderungen der COSHH sowie der Arbeitsschutzbestimmungen
Spezifikation
Spezifikation
Pumpe Modell RV3, RV5, RV8 und Ölnebelfilter EMF10
Ölnebelfilter