Learn More
Edwards Ölnebelfilter für Edwards Drehschieber-Vakuumpumpe
Zur Aufnahme der Ölnebel vom Pumpenausgang beim Einsatz an RZ Drehschieberpumpen
520.51 € - 665.55 €
Spezifikation
Typ Ölnebelfilter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
10034970
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Edwards
A46229000
Pumpe Modell RV12, E2M18
665.55 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12705058
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Edwards
A46226000..
Pumpe Modell RV3, RV5, RV8 und Ölnebelfilter EMF10
520.51 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Filterung von Ölnebel vom Pumpenauslass bei Verwendung mit RV-Drehschieberpumpen
Ausstoß von Öl in die Atmosphäre während der Verwendung von Gasballast oder das Pumpen von hohen Gasdurchsätzen kann vermieden werden.
  • Halbtransparente, weiße Unterhälfte für die Beobachtung des Ölspiegels
  • Integriertes Druckablassventil öffnet sich, wenn das Ölelement blockiert ist
  • Neutralisiert Öldampfgerüche
  • Integriertes Druckablassventil öffnet sich, wenn das Ölelement blockiert
  • Effizient bei 99.999 % DOP-Test
  • Azid-Nachweis
Optionale Öl-Rückführungskits für eine verringerte Instandhaltung des Ölspiegels und Einsparung beim Pumpenöl
Zertifizierungen
Erfüllt die Anforderungen der COSHH sowie der Arbeitsschutzbestimmungen
Spezifikation
Spezifikation
Ölnebelfilter