Learn More
Thermo Scientific Chemicals Efaproxiral-Natriumsalz, 98 %
Catalog Number p-7077829
60.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
170787-99-2
C20H22NNaO4
363.38
SWDPIHPGORBMFR-UHFFFAOYSA-M
efaproxiral sodium, sodium 2-4-2-3,5-dimethylphenyl amino-2-oxoethyl phenoxy-2-methylpropanoate, rsr 13 sodium, unii-3l83qp52xi, rsr13 sodium, efaproxiral sodium usan, rsr-13
2725048
Natrium;2-[4-[2-(3,5-dimethylanilino)-2-oxoethyl]phenoxy]-2-methylpropanoat
CC1=CC(=CC(=C1)NC(=O)CC2=CC=C(C=C2)OC(C)(C)C(=O)[O-])C.[Na+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
170787-99-2
C20H22NNaO4
363.38
SWDPIHPGORBMFR-UHFFFAOYSA-M
efaproxiral sodium, sodium 2-4-2-3,5-dimethylphenyl amino-2-oxoethyl phenoxy-2-methylpropanoate, rsr 13 sodium, unii-3l83qp52xi, rsr13 sodium, efaproxiral sodium usan, rsr-13
2725048
Natrium;2-[4-[2-(3,5-dimethylanilino)-2-oxoethyl]phenoxy]-2-methylpropanoat
CC1=CC(=CC(=C1)NC(=O)CC2=CC=C(C=C2)OC(C)(C)C(=O)[O-])C.[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Efaproxiral sodium
Verlust bei Trocknung 13% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 250 mg
Formelmasse 363.38
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Efaproxiral sodium
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.