Learn More
Efavirenz 3-Desoxy, TRC
Artikelnummer. 30372730
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30372730 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30372730 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE425030100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Efavirenz 3-Desoxy
CAS 253663-53-5
Summenformel C15 H11 Cl F3 N O
Menge 100 mg
Synonym 6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-3,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone, 6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
InChI-Formel InChI=1S/C15H11ClF3NO/c16-10-3-4-12-11(7-10)14(15(17,18)19,8-13(21)20-12)6-5-9-1-2-9/h3-4,7,9H,1-2,8H2,(H,20,21)
SMILES FC(F)(F)C1(CC(=O)Nc2ccc(Cl)cc12)C#CC3CC3
IUPAC-Name 6-Chlor-4-(2-Cyclopropylethinyl)-4-(trifluormethyl)-1,3-dihydrochinolin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 313.7
Formelmasse 313.0481