missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EFCAB13 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA554733

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15762661

  • 512.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: KGGRVSTDDV FAVLDSMGIP INREILEEVT KHTYIDSNHM VDIGDIIFTL NELQEQYEDV SITEGSPLNE ITSDRKLSSV AGCYLKYKK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 51%, Rat - 24%.

EFCAB13 Polyclonal antibody specifically detects EFCAB13 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

EFCAB13
Polyclonal
Unconjugated
EFCAB13
C17orf57; EFCAB13; EF-hand calcium binding domain 13; EF-hand calcium-binding domain-containing protein 13; EF-hand domain-containing protein C17orf57
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
124989
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.5 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8IY85
EFCAB13
Recombinant protein corresponding to Human EFCAB13
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only