Learn More
EFCAB14 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA552807
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15700761
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: ESDVVAMSKV EKKANLSFSM MGDRSATLKR QSLDQVTNRT DTVKIQSIKK EDSSNSQVSK LREKLQLISA LTNKPESNRP PETADEEQVE SFTSKPSALP KFSQFLGDPV EKAAQLRPIS LPGVSSTEDL QDLFRKTGQD VDGKLTYQE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 72%, Rat - 77%.
EFCAB14 Polyclonal antibody specifically detects EFCAB14 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
EFCAB14
Polyclonal
Unconjugated
EFCAB14
4732418C07Rik; EFCAB14; EF-hand calcium binding domain 14; EF-hand calcium-binding domain-containing protein 14; Kiaa0494; RGD1310351; RP11-8J9.3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9813
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O75071
EFCAB14
Recombinant protein corresponding to Human EFCAB14