missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EFHD1 Antibody (3D10), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18572080 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18572080 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18572080 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00080303M11

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

EFHD1 Monoclonal antibody specifically detects EFHD1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen EFHD1
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 3D10
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500, ELISA
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen-Zugriffsnummer NP_079478
Gen-Alias DKFZp781H0842, EF-hand domain family, member D1, EF-hand domain-containing protein 1, EF-hand domain-containing protein D1, member D1, MST133, MSTP133, Swiprosin-2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen EFHD1 (NP_079478.1, 168 a.a. ∽ 238 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. GLMALAKLSEIDVALEGVKGAKNFFEAKVQALSSASKFEAELKAEQDERKREEEERRLRQAAFQKLKANFN
Reinigungsverfahren IgG purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 80303
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.