Learn More
EFR3A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA554623
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15772551
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: NTSSKDNDEK IVQNAIIQTI GFFGSNLPDY QRSEIMMFIM GKVPVFGTST HTLDISQLGD LGTRRIQIML L Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 96%, Rat - 96%.
EFR3A Polyclonal antibody specifically detects EFR3A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
EFR3A
Polyclonal
Unconjugated
EFR3A
A130089M23Rik; BB071175; C76891; C920006C10Rik; D030063F01Rik; EFR3 homolog A; EFR3 homolog A (S. cerevisiae); Efr3a; KIAA0143; mKIAA0143; Protein EFR3 homolog A; Protein EFR3-like; RGD1305976
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
23167
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q14156
EFR3A
Recombinant protein corresponding to Human EFR3A