Learn More
Invitrogen™ EGFR (ErbB1) [L858R] Recombinant Human Protein
The epidermal growth factor receptor is a receptor tyrosine kinases that signals in response to various growth factors.
1826.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005219.2; L858R
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
Zusammensetzung 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol
Molekulargewicht 90.5kDa
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15438593
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PR7447A
100μg
1826.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10699624
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV4289
1mg
7890.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Overexpression of EGFR has been linked to numerous types of cancer and EGFR is the target of both biological and small molecular therapeutics. The EGFR L858R mutation is implicated in epithelial tumor formation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_005219.2; L858R
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Cytoplasmic
EGF Receptor (ErbB) Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
90.5kDa
RUO - research use only
EGFR (ErbB1) L858R
Human
GST Tag
Frozen