Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Rührstäbe aus PTFE, eiförmig
Egg-shaped PTFE Stir Bars ensure complete mixing.
12.00 € - 83.50 €
Spezifikation
Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
---|---|
Menge | Je 1 |
Form | Eizelle |
Typ | Stir Bar |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12653606
|
Cole-Parmer™ Essentials
04768-85 |
19,05 mm | 70 mm |
83.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11795198
|
Cole-Parmer™ Essentials
04768-05 |
4,76mm | 9,5mm |
12.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Super-strong alnico V magnets remain coupled to drive magnets.
- One-piece coating of PTFE resists corrosion, heat, and cold.
- Chemically inert stir bars won't contaminate liquid being stirred.
- Guaranteed to be leakproof.
- Egg-shaped stir bars have oval magnets—ideal for use in round-bottom flasks.
- Shape conforms to flask bottom and ensures complete mixing.
- Low-friction PTFE coating ensures smooth spinning and maximum energy transfer.
Spezifikation
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
Je 1 | |
Eizelle | |
Stir Bar |