Learn More
Abnova™ EGR1/CEN5q-FISH-Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
Marke: Abnova™ FG0213.200uL
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Specifications
Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) | |
200 µl | |
EGR1 | |
Flüssig | |
early growth response 1 |
DNA/RNA | |
Bei 4 °C in Dunkelheit aufbewahren | |
1958 | |
AT225, G0S30, KROX-24, NGFI-A, TIS8, ZIF-268, ZNF225 |