Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eicosansäure, 99 %
Catalog Number p-3778502
17.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
506-30-9
C20H40O2
312.54
MFCD00002755
VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
arachidic acid, eicosanoic acid, arachic acid, n-eicosanoic acid, arachidinic acid, arachidate, eicosanoate, unii-pqb8mjd4rb, pqb8mjd4rb, n-eicosanoate
10467
CHEBI:28822
icosanoic acid
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
506-30-9
C20H40O2
312.54
MFCD00002755
VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
arachidic acid, eicosanoic acid, arachic acid, n-eicosanoic acid, arachidinic acid, arachidate, eicosanoate, unii-pqb8mjd4rb, pqb8mjd4rb, n-eicosanoate
10467
CHEBI:28822
icosanoic acid
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Eicosanoic acid
Schmelzpunkt 74.0°C to 77.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 328.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)18CO2H
Menge 1 g
Merck Index 15, 753
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: freely soluble in hot absolute alcohol, benzene,, chloroform and ether
Formelmasse 312.52
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Glimmpulver oder -flocken