Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eicosansäure, 99 %
Artikelnummer. 10416730 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10416730 10 g Glasflasche 10 Gramm
10714041 1 g Glasflasche 1 Gramm
10540794 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10416730 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 117720100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 506-30-9 | C20H40O2 | 312.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 506-30-9
Summenformel C20H40O2
Molekulargewicht (g/mol) 312.54
MDL-Nummer MFCD00002755
InChI-Schlüssel VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym arachidic acid, eicosanoic acid, arachic acid, n-eicosanoic acid, arachidinic acid, arachidate, eicosanoate, unii-pqb8mjd4rb, pqb8mjd4rb, n-eicosanoate
PubChem CID 10467
ChEBI CHEBI:28822
IUPAC-Name Icosansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eicosanoic acid
Schmelzpunkt 74.0°C to 77.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 328.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)18CO2H
Menge 10 g
Merck Index 15, 753
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: freely soluble in hot absolute alcohol, benzene,, chloroform and ether
Formelmasse 312.52
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Glimmpulver oder -flocken